2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2,5-Dichlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR310159-1G OR310159-250MG OR310159-5G
APOSOR310159-1GEA 2600 NOK
APOSOR310159-1G APOSOR310159-250MG APOSOR310159-5G
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Formel: C₄H₃BCl₂O₂S
MW: 196,85 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09837622
CAS-nummer: 177735-28-3