L-Prolinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 630 NOK
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamide 97%
L-Prolinamide
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Smeltepunkt: 95…97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005253
CAS-nummer: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0