5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Chloro-6-azaindole
OR310792-5G
APOSOR310792-5GEA 930 NOK
APOSOR310792-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09907859
CAS-nummer: 131084-55-4