tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
OR312044-1G OR312044-250MG
APOSOR312044-1GEA 1300 NOK
APOSOR312044-1G APOSOR312044-250MG
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17015912
CAS-nummer: 152537-03-6