3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 1-Monomethyl ester
OR312112-1G OR312112-5G
APOSOR312112-1GEA 1025 NOK
APOSOR312112-1G APOSOR312112-5G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20638314
CAS-nummer: 83249-10-9