(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3R,4R)-tert-Butyl 3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Amino-4-hydroxypyrrolidine, N1-BOC protected
OR313021-1G OR313021-250MG
APOSOR313021-1GEA 965 NOK
APOSOR313021-1G APOSOR313021-250MG
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202,26 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11111251
CAS-nummer: 330681-18-0