1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR313062-1G OR313062-250MG
APOSOR313062-1GEA 3900 NOK
APOSOR313062-1G APOSOR313062-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18253770
CAS-nummer: 1354940-72-9