3-Chloro-5-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR313080-100G OR313080-25G OR313080-5G
APOSOR313080-100GEA 1800 NOK
APOSOR313080-100G APOSOR313080-25G APOSOR313080-5G
3-Chloro-5-methylaniline 98%
3-Chloro-5-methylaniline
Formel: C7H8ClN
MW: 141,60 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD15527197
CAS-nummer: 29027-20-1
FN: 2239
ADR: 6.1,III