2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxyisonicotinaldehyde, 2-Hydroxy-4-formylpyridine
OR313101-1G OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA 1725 NOK
APOSOR313101-1G APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788455
CAS-nummer: 188554-13-4