D-(+)-Tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: H-D-Trp-OH
OR315019-100G OR315019-500G
APOSOR315019-100GEA 875 NOK
APOSOR315019-100G APOSOR315019-500G
D-(+)-Tryptophan 97%
D-(+)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005647
CAS-nummer: 153-94-6