1-Chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 1300 NOK
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroisoquinoline
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokepunkt: 274…275 °C/768mmHg
Smeltepunkt: 31…36 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00024134
CAS-nummer: 19493-44-8