1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
OR315067-1G OR315067-250MG OR315067-500MG OR315067-5G
APOSOR315067-1GEA 2275 NOK
APOSOR315067-1G APOSOR315067-250MG APOSOR315067-500MG APOSOR315067-5G
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Formel: C₁₁H₂₁N₃O
MW: 211,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631148
CAS-nummer: 39633-82-4
New Product