2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR315083-1G OR315083-5G OR315083-10G
APOSOR315083-1GEA 1300 NOK
APOSOR315083-1G APOSOR315083-5G APOSOR315083-10G
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
2-Bromo-5-chloronicotinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 65550-79-0