5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, Sumiki's acid, 5-(Hydroxymethyl)-2-furoic acid
OR315124-1G OR315124-5G OR315124-25G
APOSOR315124-1GEA 395 NOK
APOSOR315124-1G APOSOR315124-5G APOSOR315124-25G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Formel: C6H6O4
MW: 142,11 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03274472
CAS-nummer: 6338-41-6