9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
OR315156-25G
APOSOR315156-25GEA 1375 NOK
APOSOR315156-25G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formel: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22207050
CAS-nummer: 1001911-63-2