6-Bromo-1-tetralone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 520 NOK
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1-tetralone 98%
6-Bromo-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Smeltepunkt: 44…47 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114378
CAS-nummer: 66361-67-9