Methyl phenylpropiolate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
OR315233-100G OR315233-25G OR315233-5G
APOSOR315233-100GEA 6075 NOK
APOSOR315233-100G APOSOR315233-25G APOSOR315233-5G
Methyl phenylpropiolate 98%
Methyl phenylpropiolate
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokepunkt: 103 °C
Smeltepunkt: 23 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041685
CAS-nummer: 4891-38-7