3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Iodophenylisothiocyanate, 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzene
OR315243-1G OR315243-25G OR315243-5G
APOSOR315243-1GEA 270 NOK
APOSOR315243-1G APOSOR315243-25G APOSOR315243-5G
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
3-Iodophenyl isothiocyanate
Formel: C₇H₄INS
MW: 261,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041074
CAS-nummer: 3125-73-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III