(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, D-(-)-1,2-Isopropylideneglycerol 3-(p-Toluenesulphonate)
OR315292-25G OR315292-5G
APOSOR315292-25GEA 2800 NOK
APOSOR315292-25G APOSOR315292-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₃H₁₈O₅S
MW: 286,34 g/mol
Tetthet: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063233
CAS-nummer: 23788-74-1