3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid, 3-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic Acid, (3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid
OR315392-25G
APOSOR315392-25GEA 1375 NOK
APOSOR315392-25G
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Formel: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18072506
CAS-nummer: 864377-33-3