3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR315411-1G OR315411-250MG OR315411-5G
APOSOR315411-1GEA 3975 NOK
APOSOR315411-1G APOSOR315411-250MG APOSOR315411-5G
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Formel: C7H16Cl2N2
MW: 199,1213 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18083726
CAS-nummer: 52407-92-8