10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Quetiapine Related Compound G, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 1500 NOK
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formel: C₁₃H₉NOS
MW: 227,2817 g/mol
Smeltepunkt: 265 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00901197
CAS-nummer: 3159-07-7