Adamantan-1-yl acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Acrylic acid Adamantan-1-yl ester, 1-Acryloyloxyadamantane
OR315783-5G
APOSOR315783-5GEA 2050 NOK
APOSOR315783-5G
Adamantan-1-yl acrylate
Adamantan-1-yl acrylate
Formel: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18072700
CAS-nummer: 121601-93-2