N-Boc-L-prolinal 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
OR316013-25G
APOSOR316013-25GEA 735 NOK
APOSOR316013-25G
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Kokepunkt: 211 °C
Tetthet: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 57,2 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00274186
CAS-nummer: 69610-41-9
FN: 1989
ADR: 3,III