(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
OR316048-25G
APOSOR316048-25GEA 825 NOK
APOSOR316048-25G
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Formel: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07782125
CAS-nummer: 80875-98-5