Methyl-3-oxetane acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR317032-1G OR317032-250MG
APOSOR317032-1GEA 3550 NOK
APOSOR317032-1G APOSOR317032-250MG
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Methyl-3-oxetane acetate
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18642557
CAS-nummer: 1217800-69-5