2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR317053-250MG OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA 0 NOK
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formel: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
MW: 203,19 g/mol
Smeltepunkt: 85…94 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18325162
CAS-nummer: 1389264-18-9