3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 3,3-dimethoxycyclobutanecarboxylate, methyl 3,3-dimethoxycyclobutane-1-carboxylate
OR317106-25G
APOSOR317106-25GEA 790 NOK
APOSOR317106-25G
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11111944
CAS-nummer: 98231-07-3