1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR317127-1G OR317127-5G
APOSOR317127-1GEA 805 NOK
APOSOR317127-1G APOSOR317127-5G
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15527494
CAS-nummer: 32936-76-8