5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR318001-1G OR318001-5G OR318001-10G
APOSOR318001-1GEA 2800 NOK
APOSOR318001-1G APOSOR318001-5G APOSOR318001-10G
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10688267
CAS-nummer: 367501-41-5