3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR318027-1G OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA 3925 NOK
APOSOR318027-1G APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₆S₂
MW: 306,36 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10688275
CAS-nummer: 1040682-15-2