1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR318062-1G OR318062-25G OR318062-5G
APOSOR318062-1GEA 3375 NOK
APOSOR318062-1G APOSOR318062-25G APOSOR318062-5G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09938405
CAS-nummer: 905986-94-9