4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR318072-1G OR318072-5G
APOSOR318072-1GEA 3375 NOK
APOSOR318072-1G APOSOR318072-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline
Formel: C₁₂H₁₃N₃O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01895360
CAS-nummer: 55749-90-1