Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32026-1G OR32026-5G OR32026-25G
APOSOR32026-1GEA 1500 NOK
APOSOR32026-1G APOSOR32026-5G APOSOR32026-25G
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formel: C₈H₁₃N₃O₂
MW: 183,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00202105
CAS-nummer: 100159-13-5