1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32034-1G OR32034-5G
APOSOR32034-1GEA 3325 NOK
APOSOR32034-1G APOSOR32034-5G
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00231449
CAS-nummer: 250713-76-9