2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32051-1G OR32051-5G
APOSOR32051-1GEA 6625 NOK
APOSOR32051-1G APOSOR32051-5G
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one
Formel: C₁₁H₁₀BrN₃O
MW: 280,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08056599
CAS-nummer: 139047-54-4