(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl (R)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321301-1G OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA 875 NOK
APOSOR321301-1G APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,3312 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07772107
CAS-nummer: 928025-57-4