5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 1550 NOK
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈BrNO
Smeltepunkt: 133…135 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03906373
CAS-nummer: 10102-94-0