3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321331-1G OR321331-100MG OR321331-250MG
APOSOR321331-1GEA 4850 NOK
APOSOR321331-1G APOSOR321331-100MG APOSOR321331-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09837353
CAS-nummer: 19725-26-9