4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321392-1G OR321392-250MG
APOSOR321392-1GEA 1850 NOK
APOSOR321392-1G APOSOR321392-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈ClNO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02178921
CAS-nummer: 6748-48-7