Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321530-1G OR321530-250MG
APOSOR321530-1GEA 8650 NOK
APOSOR321530-1G APOSOR321530-250MG
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₂
MW: 255,75 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08751527
CAS-nummer: 1203682-56-7