Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2S,5R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR321545-250MG
APOSOR321545-250MGEA 3675 NOK
APOSOR321545-250MG
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Boc-(2S,5R)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01321008
CAS-nummer: 221352-49-4