Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR322299-250MG
APOSOR322299-250MGEA 325 NOK
APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00673774
CAS-nummer: 167262-68-2