4-(Morpholinomethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 270 NOK
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,2600 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03659020
CAS-nummer: 51013-67-3