2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32239-1G OR32239-5G
APOSOR32239-1GEA 2775 NOK
APOSOR32239-1G APOSOR32239-5G
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol
Formel: C₆H₈ClN₃O
MW: 173,6 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 51947-89-8