3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(3-Cyanophenyl)piperidine
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 8125 NOK
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839908
CAS-nummer: 370864-72-5