tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR32277-250MG
APOSOR32277-250MGEA 430 NOK
APOSOR32277-250MG
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₃
MW: 242,32 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07698579
CAS-nummer: 886360-95-8