2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3230-1G OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA 380 NOK
APOSOR3230-1G APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Formel: C₄H₃N₃S
MW: 125,20 g/mol
Smeltepunkt: 204…208 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08275724
CAS-nummer: 51640-52-9