Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32325-1G OR32325-5G
APOSOR32325-1GEA 4150 NOK
APOSOR32325-1G APOSOR32325-5G
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01568888
CAS-nummer: 320424-43-9