1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32453-1G OR32453-5G
APOSOR32453-1GEA 3325 NOK
APOSOR32453-1G APOSOR32453-5G
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03001250
CAS-nummer: 24758-31-4